Palladium hydroxide sur carbone 95% 20% Pd, wet support, en poudre
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSIN2807-1GEA 0 EUR InStock
APOSIN2807-1G APOSIN2807-5G APOSIN2807-25G
Palladium hydroxide sur carbone 95% 20% Pd, wet support, en poudre
Palladium hydroxide
Formule: H₂O₂Pd
MW: 140,435 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064599
Numéro CAS: 12135-22-7
EINECS: 235-219-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité