Tribromure de phosphore 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
IN2839-100G IN2839-25G IN2839-500G
APOSIN2839-100GEA 126 EUR InStock
APOSIN2839-100G APOSIN2839-25G APOSIN2839-500G
Tribromure de phosphore 99%
Tribromure de phosphore
Formule: PBr₃
MW: 270,69 g/mol
Point d'ébullition: 175 °C
Point de fusion: –40 °C
Densité: 2.852 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011436
Numéro CAS: 7789-60-8
EINECS: 232-178-2
ONU: 1808
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité