Palladium sur carbone 10% Pd, en poudre
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
IN2843-25G IN2843-5G
APOSIN2843-25GEA 437 EUR InStock
APOSIN2843-25G APOSIN2843-5G
Palladium sur carbone 10% Pd, en poudre
Palladium
Formule: Pd
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011167
Numéro CAS: 7440-05-3
ONU: 1325
ADR: 4.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité