Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Platine (II) chlorure

Fournisseur: Apollo Scientific
Danger

APOSIN2875-1GEA 288 EUR InStock
APOSIN2875-1G
Platine (II) chlorure
Platine (II) chlorure


Formule: Cl₂Pt
MW: 265,99 g/mol
Point de fusion: 581 °C (déc.)
Densité: 6,05 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011181
Numéro CAS: 10025-65-7
EINECS: 233-034-1
ONU: 3260
ADR: 8,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité