Potassium dihydrogénophosphate 99,9%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Monopotassiumphosphate, prim.-Potassium phosphate, Monopotassium phosphate, Potassium phosphate monobasic, Monobasic Potassium Phosphate, Potassium dihydrogen orthophosphate
IN2904-1KG IN2904-5KG
APOSIN2904-1KGEA 183 EUR InStock
APOSIN2904-1KG APOSIN2904-5KG
Potassium dihydrogénophosphate 99,9%
Potassium dihydrogénophosphate
Formule: KH₂PO₄
MW: 136,09 g/mol
Point de fusion: 252…253 °C
Densité: 2.338 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011401
Numéro CAS: 7778-77-0
EINECS: 231-913-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité