L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Potassium iodure
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Dipotassium diiodide, Kali iodide
IN2918-1KG IN2918-250G
APOSIN2918-1KGEA 183 EUR InStock
APOSIN2918-1KG APOSIN2918-250G
Potassium iodure
Potassium iodure
Formule: Kl
MW: 166 g/mol
Point d'ébullition: 1330 °C
Point de fusion: 681 °C
Densité: 3.13 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011405
Numéro CAS: 7681-11-0
EINECS: 231-659-4
Merck Index: 13,07727
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité