Potassium sulphite 90%
Fournisseur: Apollo Scientific
IN2949-1KG IN2949-2.5KG IN2949-250G
APOSIN2949-1KGEA 186 EUR InStock
APOSIN2949-1KG APOSIN2949-2.5KG APOSIN2949-250G
Potassium sulphite 90%
Potassium sulphite
Formule: K₂SO₃
Point de fusion: >590 °C
Densité: 2.35 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011387
Numéro CAS: 10117-38-1
EINECS: 233-321-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité