Praseodymium(III) chloride heptahydrate 99,9%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
IN2965-250G IN2965-50G
APOSIN2965-250GEA 219 EUR InStock
APOSIN2965-250G APOSIN2965-50G
Praseodymium(III) chloride heptahydrate 99,9%
Praseodymium(III) chloride heptahydrate
Point de fusion: 115 °C
Densité: 2.25 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149829
Numéro CAS: 10025-90-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité