Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Trinitrate de praséodyme hydraté 99,9%

Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Nitrate de praséodyme (III)Praséodyme (III) nitrate

APOSIN2974-25GEA 277 EUR InStock
APOSIN2974-25G
Trinitrate de praséodyme hydraté 99,9%
Trinitrate de praséodyme hydraté


Formule: Pr(NO₃)₃·xH₂O
MW: 326,92 g/mol (anhy)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011175
Numéro CAS: 15878-77-0
ONU: 1477
ADR: 5.1,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité