Rhénium 99.999%, en poudre –22 mesh
Fournisseur: Apollo Scientific
IN2992-1G IN2992-5G
APOSIN2992-1GEA 144 EUR InStock
APOSIN2992-1G APOSIN2992-5G
Rhénium 99.999%, en poudre –22 mesh
Rhénium
Formule: Re
Point d'ébullition: 5900 °C
Point de fusion: 3180 °C
Densité: 21.04 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011195
Numéro CAS: 7440-15-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité