Rhodium(II) acetate dimer Rh 46,6%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSIN3003-250MGEA 285 EUR InStock
APOSIN3003-250MG
Rhodium(II) acetate dimer Rh 46,6%
Rhodium(II) acetate dimer
Formule: C₈H₁₂O₈Rh₂
MW: 441,987 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003538
Numéro CAS: 15956-28-2
EINECS: 240-084-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité