Ruthénium 99,95%, en poudre –200 mesh
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
IN3055-10G IN3055-2G
APOSIN3055-10GEA 1280 EUR InStock
APOSIN3055-10G APOSIN3055-2G
Ruthénium 99,95%, en poudre –200 mesh
Ruthénium
Formule: Ru
MW: 101,07 g/mol
Point d'ébullition: 4900 °C
Point de fusion: 2500 °C
Densité: 12.45 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011207
Numéro CAS: 7440-18-8
ONU: 3089
ADR: 4.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité