Dioxyde de ruthenium 99.5+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Oxyde de ruthenium (IV)Ruthenium (IV) oxyde
APOSIN3064-1GEA 65.5 EUR InStock
APOSIN3064-1G APOSIN3064-5G
Dioxyde de ruthenium 99.5+%
Dioxyde de ruthenium
Formule: O₂Ru
MW: 133,07 g/mol
Point de fusion: 1200 °C (subl.)
Densité: 6,97 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00074857
Numéro CAS: 12036-10-1
EINECS: 234-840-6
ONU: 1479
ADR: 5.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité