Trinitrate de samarium hexahydraté 99,9%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Nitrate de samarium (III) hexahydratéSamarium (III) nitrate hexahydratéTrinitrate de samarium à 6 molécules d'eau
APOSIN3091-100GEA 321 EUR InStock
APOSIN3091-100G APOSIN3091-25G
Trinitrate de samarium hexahydraté 99,9%
Trinitrate de samarium hexahydraté
Formule: N₃O₉Sm·6H₂O
MW: 444,47 g/mol
Point de fusion: 78 °C
Densité: 2,375 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149857
Numéro CAS: 13759-83-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité