Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Oxyde de samarium (III) 99.999%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Samarium (III) oxyde

APOSIN3100-100GEA 575 EUR InStock
APOSIN3100-100G APOSIN3100-5G APOSIN3100-25G
Oxyde de samarium (III) 99.999%
Oxyde de samarium (III)


Formule: O₃Sm₂
MW: 348,72 g/mol
Point de fusion: 2300 °C
Densité: 8,347 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011237
Numéro CAS: 12060-58-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité