Trioxyde de discandium 99.99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Scandium oxide, Scandium (III) oxide
IN3148-1G IN3148-5G IN3148-25G
APOSIN3148-1GEA 116 EUR InStock
APOSIN3148-1G APOSIN3148-5G APOSIN3148-25G
Trioxyde de discandium 99.99%
Trioxyde de discandium
Formule: O₃Sc₂
MW: 137,91 g/mol
Point de fusion: 2485 °C
Densité: 3.864 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011223
Numéro CAS: 12060-08-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité