Silicium 99,9%, en poudre –100 mesh
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
IN3181-100G IN3181-500G
APOSIN3181-100GEA 87 EUR InStock
APOSIN3181-100G APOSIN3181-500G
Silicium 99,9%, en poudre –100 mesh
Silicium
Formule: Si
Point d'ébullition: 2600 °C
Point de fusion: 1420 °C
Densité: 2.329 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00085311
Numéro CAS: 7440-21-3
EINECS: 231-130-8
ONU: 1346
ADR: 4.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité