Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Carbonate d'argent 98%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Silver(I) carbonate

APOSIN3219-5GEA 51 EUR InStock
APOSIN3219-5G
Carbonate d'argent 98%
Carbonate d'argent


Formule: CAg₂O₃
MW: 275,75 g/mol
Point de fusion: 218 °C (déc.)
Densité: 6,08 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003403
Numéro CAS: 534-16-7
ONU: 3077
ADR: 9+EHS,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité