Argent nitrate 99.9+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
IN3235-100G IN3235-25G
APOSIN3235-100GEA 203 EUR InStock
APOSIN3235-100G APOSIN3235-25G
Argent nitrate 99.9+%
Argent nitrate
Formule: AgNO₃
Point de fusion: 212 °C (dec.)
Densité: 4.352 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003414
Numéro CAS: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
ONU: 1493
ADR: 5.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité