Tungstate de disodium dihydraté 98-101% ACS
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
IN3275-100G IN3275-1KG
APOSIN3275-100GEA 72.7 EUR InStock
APOSIN3275-100G APOSIN3275-1KG
Tungstate de disodium dihydraté 98-101% ACS
Tungstate de disodium dihydraté
Formule: Na₂WO₄·2H₂O
Point de fusion: 698 °C
Densité: 3.23…3.25 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149190
Numéro CAS: 10213-10-2
EINECS: 236-743-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité