Sodium thiophosphate hydrate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
IN3322-25G IN3322-1G IN3322-5G
APOSIN3322-25GEA 255 EUR InStock
APOSIN3322-25G APOSIN3322-1G APOSIN3322-5G
Sodium thiophosphate hydrate
Sodium thiophosphate hydrate
Formule: H₂Na₃O₄PS
MW: 198,015 g/mol
Point de fusion: 56…58 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00041513
Numéro CAS: 10489-48-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité