Bromure de strontium, anhydre 99,9%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSIN3340-250GEA 502 EUR InStock
APOSIN3340-250G APOSIN3340-50G
Bromure de strontium, anhydre 99,9%
Bromure de strontium
Formule: Br₂Sr
MW: 247,43 g/mol
Point de fusion: 643 °C
Densité: 4,216 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00049548
Numéro CAS: 10476-81-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité