Carbonate de strontium 99.99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Strontium carbonate
APOSIN3346-25GEA 0 EUR InStock
APOSIN3346-25G
Carbonate de strontium 99.99%
Carbonate de strontium
Formule: CO₃Sr
MW: 147,63 g/mol
Point de fusion: 1497 °C
Densité: 3,7 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011250
Numéro CAS: 1633-05-2
EINECS: 216-643-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité