Strontium chlorure 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSIN3352-100GEA 108 EUR InStock
APOSIN3352-100G APOSIN3352-500G
Strontium chlorure 99%
Strontium chlorure
Formule: Cl₂Sr
MW: 158,53 g/mol
Point d'ébullition: 1250 °C
Point de fusion: 873 °C
Densité: 3,052 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011249
Numéro CAS: 10476-85-4
EINECS: 233-971-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité