Sulfate de strontium 99.99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Strontium sulfate
APOSIN3379-25GEA 234 EUR InStock
APOSIN3379-25G APOSIN3379-5G APOSIN3379-100G
Sulfate de strontium 99.99%
Sulfate de strontium
Formule: O₄SSr
MW: 183,68 g/mol
Point de fusion: 1600 °C
Densité: 3,96 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036274
Numéro CAS: 7759-02-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité