Soufre, en poudre sublimed
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSIN3391-500GEA 0 EUR InStock
APOSIN3391-500G APOSIN3391-2KG
Soufre, en poudre sublimed
Soufre
Formule: S
MW: 32,07 g/mol
Point d'ébullition: 445 °C
Point de fusion: 112 °C
Densité: 2,07 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 168 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00085316
Numéro CAS: 7704-34-9
ONU: 1350
ADR: 4.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité