Pentachlorure de tantale 99.999%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Tantalum (V) chloride
IN3406-100G IN3406-250G IN3406-25G
APOSIN3406-100GEA 502 EUR InStock
APOSIN3406-100G APOSIN3406-250G APOSIN3406-25G
Pentachlorure de tantale 99.999%
Pentachlorure de tantale
Formule: Cl₅Ta
MW: 358,21 g/mol
Point d'ébullition: 242 °C
Point de fusion: 216 °C
Densité: 3.68 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011253
Numéro CAS: 7721-01-9
ONU: 3260
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité