Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Pentaoxyde de ditantale 99.99+%

Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Tantale (V) oxyde

APOSIN3428-500GEA 1680 EUR InStock
APOSIN3428-500G
Pentaoxyde de ditantale 99.99+%
Pentaoxyde de ditantale


Formule: O₅Ta₂
MW: 441,89 g/mol
Point de fusion: 1872 °C
Densité: 8,2 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011254
Numéro CAS: 1314-61-0
EINECS: 215-238-2
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité