Terbium 99,9%, en poudre –40 mesh
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
IN3457-1G IN3457-5G
APOSIN3457-1GEA 108 EUR InStock
APOSIN3457-1G APOSIN3457-5G
Terbium 99,9%, en poudre –40 mesh
Terbium
Formule: Tb
Point d'ébullition: 2800 °C
Point de fusion: 1356 °C
Densité: 8.27 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011256
Numéro CAS: 7440-27-9
ONU: 3178
ADR: 4.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité