Terbium (III) sulfate octahydraté 99,9%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Diterbium trisulphate octahydrate
IN3493-10G
APOSIN3493-10GEA 306 EUR InStock
APOSIN3493-10G
Terbium (III) sulfate octahydraté 99,9%
Terbium (III) sulfate octahydraté
Formule: O₁₄S₃Tb₂·8H₂O
MW: 782,16 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149872
Numéro CAS: 13842-67-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité