Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Trichlorure de thulium hydraté 99,9%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

APOSIN3598-5GEA 190 EUR InStock
APOSIN3598-5G
Trichlorure de thulium hydraté 99,9%
Trichlorure de thulium hydraté


Formule: Cl₃Tm·H₂O
MW: 293,309 g/mol
Point de fusion: 824 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149877
Numéro CAS: 19423-86-0
EINECS: 236-904-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité