Etain (IV) oxyde 99.9+%
Fournisseur: Apollo Scientific
IN3673-100G IN3673-500G IN3673-1KG
APOSIN3673-100GEA 87 EUR InStock
APOSIN3673-100G APOSIN3673-500G APOSIN3673-1KG
Etain (IV) oxyde 99.9+%
Etain (IV) oxyde
Formule: O₂Sn
MW: 150,71 g/mol
Point d'ébullition: 1800…900 °C
Point de fusion: 1630 °C
Densité: 6.95 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011244
Numéro CAS: 18282-10-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité