Dioxyde de titane rutile 99.999%
Fournisseur: Apollo Scientific
IN3709-250G IN3709-50G
APOSIN3709-250GEA 1160 EUR InStock
APOSIN3709-250G APOSIN3709-50G
Dioxyde de titane rutile 99.999%
Dioxyde de titane rutile
Formule: O₂Ti
MW: 79,88 g/mol
Point de fusion: 1855 °C
Densité: 4.17 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011269
Numéro CAS: 1317-80-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité