Vanadium (III) chlorure 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSIN3763-25GEA 241 EUR InStock
APOSIN3763-25G APOSIN3763-5G APOSIN3763-100G
Vanadium (III) chlorure 97%
Vanadium (III) chlorure
Formule: Cl₃V
MW: 157,3 g/mol
Point de fusion: 250 °C
Densité: 3 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011454
Numéro CAS: 7718-98-1
ONU: 2475
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité