Vanadium (V) oxyde 99.99+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Pentaoxyde de divanadium
APOSIN3778-50GEA 1070 EUR InStock
APOSIN3778-50G APOSIN3778-10G
Vanadium (V) oxyde 99.99+%
Vanadium (V) oxyde
Formule: O₅V₂
MW: 181,88 g/mol
Point d'ébullition: 1750 °C
Point de fusion: 690 °C
Densité: 3,357 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011457
Numéro CAS: 1314-62-1
EINECS: 215-239-8
ONU: 2862
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité