Chlorure d'ytterbium (III) hydraté 99.9+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
IN3799-10G
APOSIN3799-10GEA 58 EUR InStock
APOSIN3799-10G
Chlorure d'ytterbium (III) hydraté 99.9+%
Chlorure d'ytterbium (III) hydraté
Formule: Cl₃Yb·H₂O
MW: 297,41 g/mol
Point de fusion: 150…155 °C
Densité: 2.575 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149884
Numéro CAS: 19423-87-1
EINECS: 233-800-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité