Yttrium 99,9%, en poudre –40 mesh
Fournisseur: Apollo Scientific
IN3826-5G IN3826-10G
APOSIN3826-5GEA 364 EUR InStock
APOSIN3826-5G APOSIN3826-10G
Yttrium 99,9%, en poudre –40 mesh
Yttrium
Formule: Y
MW: 88,91 g/mol
Point d'ébullition: 2927 °C
Point de fusion: 1509 °C
Densité: 4.472 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011468
Numéro CAS: 7440-65-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité