Yttrium (III) chlorure hexahydraté 99,9%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
IN3841-100G IN3841-25G
APOSIN3841-100GEA 270 EUR InStock
APOSIN3841-100G APOSIN3841-25G
Yttrium (III) chlorure hexahydraté 99,9%
Yttrium (III) chlorure hexahydraté
Formule: YCl₃·6H₂O
MW: 303,36 g/mol
Point de fusion: 100 °C (dec.)
Densité: 2.18 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149941
Numéro CAS: 10025-94-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité