Yttrium (III) chlorure, anhydre 99,9%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
IN3844-25G IN3844-5G
APOSIN3844-25GEA 213 EUR InStock
APOSIN3844-25G APOSIN3844-5G
Yttrium (III) chlorure, anhydre 99,9%
Yttrium (III) chlorure
Formule: Cl₃Y
MW: 195,26 g/mol
Point d'ébullition: 1507 °C
Point de fusion: 721 °C
Densité: 2.67 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011470
Numéro CAS: 10361-92-9
EINECS: 233-801-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité