Nitrate d'yttrium (III) hexahydraté 99,9%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Yttrium (III) nitrate hexahydratéTrinitrate d'yttrium hexahydraté
APOSIN3856-100GEA 132 EUR InStock
APOSIN3856-100G
Nitrate d'yttrium (III) hexahydraté 99,9%
Nitrate d'yttrium (III) hexahydraté
Formule: N₃O₉Y·6H₂O
MW: 383,01 g/mol
Densité: 2,682 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149940
Numéro CAS: 13494-98-9
EINECS: 233-802-6
ONU: 1477
ADR: 5.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité