Tétrachlorure de zirconium 99,5%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Zirconium (IV) chloride
IN3907-100G IN3907-500G
APOSIN3907-100GEA 169 EUR InStock
APOSIN3907-100G APOSIN3907-500G
Tétrachlorure de zirconium 99,5%
Tétrachlorure de zirconium
Formule: Cl₄Zr
MW: 233,03 g/mol
Point d'ébullition: 331 °C
Point de fusion: 300 °C (subl.)
Densité: 2.81 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011306
Numéro CAS: 10026-11-6
ONU: 2503
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité