Zirconium(IV) isopropoxide isopropanol complex
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSIN3919-100GEA 867 EUR InStock
APOSIN3919-100G APOSIN3919-10G
Zirconium(IV) isopropoxide isopropanol complex
Zirconium(IV) isopropoxide isopropanol complex
Formule: C₁₅H₃₆O₅Zr
MW: 387,672 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075157
Numéro CAS: 14717-56-7
ONU: 3181
ADR: 4.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité