Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Zirconium(IV) Propoxide ~70% dans le propanol

Fournisseur: Apollo Scientific
Danger

APOSIN3923-100MLEA 109 EUR InStock
APOSIN3923-100ML
Zirconium(IV) Propoxide ~70% dans le propanol
Zirconium(IV) Propoxide


Formule: C₁₂H₂₈O₄Zr
MW: 327,58 g/mol
Point d'ébullition: 208 °C/0,075mmHg
Densité: 1,044 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 28,3 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015307
Numéro CAS: 23519-77-9
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité