Tetrakis(dimethylamido)titanium(IV) 99.99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: TDMAT
APOSIN7556-5GEA 270 EUR InStock
APOSIN7556-5G
Tetrakis(dimethylamido)titanium(IV) 99.99%
Tetrakis(dimethylamido)titanium(IV)
Formule: C₈H₂₄N₄Ti
MW: 224,17 g/mol
Point d'ébullition: 50 °C/0,5mmHg
Point de fusion: <4 °C
Densité: 0,95 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: –30 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014861
Numéro CAS: 3275-24-9
EINECS: 221-904-3
ONU: 3398
ADR: 4.3,I
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité