Chlorure de 4-butylbenzènesulfonyle 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 4-Butylbenzene-1-sulphonyl chloride
OR0006-25G OR0006-5G
APOSOR0006-25GEA 374 EUR InStock
APOSOR0006-25G APOSOR0006-5G
Chlorure de 4-butylbenzènesulfonyle 97%
Chlorure de 4-butylbenzènesulfonyle
Formule: C₁₀H₁₃ClO₂S
MW: 232,73 g/mol
Point d'ébullition: 126…128 °C/0.6mmHg
Point de fusion: 13…15 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00173908
Numéro CAS: 54997-92-1
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité