2'-Aminoacétanilide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR0008-25GEA 16.1 EUR InStock
APOSOR0008-25G APOSOR0008-100G APOSOR0008-5G
2'-Aminoacétanilide
2'-Aminoacétanilide
Formule: C₈H₁₀N₂O
MW: 150,18 g/mol
Point de fusion: 133…137 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00210388
Numéro CAS: 34801-09-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité