N-(4-Bromophényl)maleimide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR0012-1G OR0012-5G OR0012-25G
APOSOR0012-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR0012-1G APOSOR0012-5G APOSOR0012-25G
N-(4-Bromophényl)maleimide 98%
N-(4-Bromophényl)maleimide
Formule: C₁₀H₆BrNO₂
MW: 252,07 g/mol
Point de fusion: 135…137 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00030664
Numéro CAS: 13380-67-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité