2-Aminopyridine 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Pyridylamine, Pyridin-2-amine
OR0015-1KG OR0015-100G OR0015-500G
APOSOR0015-1KGEA 108 EUR InStock
APOSOR0015-1KG APOSOR0015-100G APOSOR0015-500G
2-Aminopyridine 99%
2-Aminopyridine
Formule: C₅H₆N₂
MW: 94,12 g/mol
Point d'ébullition: 204…211 °C
Point de fusion: 54…60 °C
Point d'éclair: 92 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006312
Numéro CAS: 504-29-0
EINECS: 207-988-4
ONU: 2671
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité