1-Bromo-2-chlorobenzène 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR0017-100GEA 45.2 EUR InStock
APOSOR0017-100G APOSOR0017-250G APOSOR0017-25G
1-Bromo-2-chlorobenzène 99%
1-Bromo-2-chlorobenzène
Formule: C₆H₄BrCl
MW: 191,45 g/mol
Point d'ébullition: 203…205 °C
Point de fusion: –13 °C
Densité: 1,649 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 79 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000532
Numéro CAS: 694-80-4
EINECS: 211-775-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité