5-Chloro-1-indanone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR0020-25G OR0020-5G
APOSOR0020-25GEA 24.8 EUR InStock
APOSOR0020-25G APOSOR0020-5G
5-Chloro-1-indanone
5-Chloro-1-indanone
Formule: C₉H₇ClO
Point d'ébullition: 124…125 °C/3mmHg
Point de fusion: 94…98 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041456
Numéro CAS: 42348-86-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité